Läs mer
Bel-Art™ Tech Pennor
Produktkod. 10123392 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10123392
Brand: Bel-Art™ F133840004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kraftiga engångspennor med mjuk spets finns i sju färger och skriver på glas, metall, keramik, plast, papper med mera.
  • Oil-based marking paint resists washing, weathering, mild acids and alkalis
  • Operate within the temperature range of -46™ to +65°C (-50° to +150°F)
  • Withstands autoclaving 121°C (250°F)
  • Mark is approximately 1 mm (0.040 in.) wide
Specifikationer
Tipsstil Soft Tip
Produkttyp Technical Pen
Färg Gult
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Single-use
Inkluderar Snap cap
För användning med (applikation) Writes on Glass, Metal, Ceramics, Plastics, Paper etc
Temperaturområde (engelska). -50°F to +150°F
Temperaturområde (metriskt). -46°C to +65°C
Kvantitet Each
Bredd (metrisk) linje 1 mm