Läs mer
Bel-Art™ Tech Pennor
Beskrivning
- Oljebaserad märkningsfärg motstår tvätt, vittring, milda syror och alkalier
- Arbeta inom temperaturområdet för -46™ till +65 °C (-50° till +150 °F)
- Tål autoklavering 121 °C (250 °F)
- Märket är ungefär 1 mm (0,040 tum) bred
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Mjuk spets |
| Produkttyp | Teknisk penna |
| Färg | Svart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Inkluderar | Snäpplock |
| För användning med (applikation) | Skriver på glas, metall, keramik, plast, papper etc |
| Temperaturområde (engelska). | -50 °F till +150 °F |
| Temperaturområde (metriskt). | -46 °C till +65 °C |
| Kvantitet | Varje |
| Visa mer |