Läs mer
Bel-Art™ Tech Pennor
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Oil-based marking paint resists washing, weathering, mild acids and alkalis
- Operate within the temperature range of -46™ to +65°C (-50° to +150°F)
- Withstands autoclaving 121°C (250°F)
- Mark is approximately 1 mm (0.040 in.) wide
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Soft Tip |
| Produkttyp | Technical Pen |
| Färg | Vitt |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Disponibel | Single-use |
| Inkluderar | Snap cap |
| För användning med (applikation) | Writes on Glass, Metal, Ceramics, Plastics, Paper etc |
| Temperaturområde (engelska). | -50°F to +150°F |
| Temperaturområde (metriskt). | -46°C to +65°C |
| Kvantitet | Each |
| Visa mer |