Läs mer
Bel-Art™ Tech Pennor
Produktkod. p-3273257 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10366992
Brand: Bel-Art™ F133840001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftiga engångspennor med mjuk spets finns i sju färger och skriver på glas, metall, keramik, plast, papper med mera.
  • Oljebaserad märkningsfärg motstår tvätt, vittring, milda syror och alkalier
  • Arbeta inom temperaturområdet för -46™ till +65 °C (-50° till +150 °F)
  • Tål autoklavering 121 °C (250 °F)
  • Märket är ungefär 1 mm (0,040 tum) bred
Specifikationer
Tipsstil Mjuk spets
Produkttyp Teknisk penna
Färg Svart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Inkluderar Snäpplock
För användning med (applikation) Skriver på glas, metall, keramik, plast, papper etc
Temperaturområde (engelska). -50 °F till +150 °F
Temperaturområde (metriskt). -46 °C till +65 °C
Kvantitet Varje
Bredd (metrisk) linje 1 mm