Läs mer
Bel-Art™ Techni-Dome™ 360 handskkammare
Produktkod. 11991681
Change view
Material:
Polykarbonat
Produktkod. Material
11991681 Polykarbonat
1 options
Produktkod. 11991681 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F500300000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12520.00 SEK
    9682.89 SEK / Paket med 1
    Save 2837.11 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Bel-Art™ Techni-Dome™ 360 Glove Chamber erbjuder generös inre arbetsyta med ett litet fotavtryck som bevarar bänkutrymme.
  • För att använda handskrummet, öppna helt enkelt den övre halvan, placera material på den medföljande plattformen och stäng enheten. När den inte används, kapslar den övre halvan i botten för bekväm förvaring.
  • Tillverkad av klar polykarbonatkonstruktion, vilket möjliggör obehindrad visning från alla vinklar
  • Ingjutna handtag och låg vikt ger portabilitet, vilket gör enheten lämplig för fältanvändning
  • Hög slaghållfasthet och reptålig yta ger lång livslängd
  • Slät, halvklotformad insida är lätt att rengöra
  • Ingjutna handtag och dess lätta 5 kg (11 lb.) vikt erbjuder bärbarhet; lämplig för fältbruk
  • Gasportar på toppen och botten och en medföljande kran med plugg kan användas för att tömma handskfacket med kväve eller andra gaser för att skapa en kontrollerad atmosfär
  • Två 6-tums cirkulära handskportar accepterar alla standardhandskboxhandskar som är utformade för att passa öppningar med en diameter på 6 tum; handskar (H50029-0000) och klämringar (H50029-0200) ingår ej
  • Total volym: 65L (4000 cu. in.)
  • Övergripande mått: 60W x 60H cm (22 x 22 tum)
  • Total volym: 4000 cu. i. (65L)
  • Totalt B x H: 22 x 22 tum. (60 x 60 cm)
  • Vikt: 11 lb. (5 kg)
Specifikationer
Produkttyp Handskfacket
Material Polykarbonat
Höjd (engelska) 22 tum
Höjd (metrisk) 60 cm
Modell Techni-Dome 360
Volym (engelska) 17,17 gal.
Volym (metrisk) 65 L
Bredd (engelska) 22 tum
Bredd (metrisk) 60 cm