Läs mer
Bel Art™ Provrörskorgar med lock
Produktkod. 10114194
Change view
Mått (L x B x H):
5 x 5,18 x 4 tum
Produktkod. Mått (L x B x H)
10114194 5 x 5,18 x 4 tum
1 options
Produktkod. 10114194 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F187370010
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för att doppa, transportera och förvara provrör.
  • Polypropen
  • Kan användas för transport av små försöksdjur
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Provrör
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Provrör
Storlek 5 x 4 x 4 tum.
Mått (L x B x H) 5 x 5,18 x 4 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (engelska) 5,18 tum.
Höjd (engelska) 4 tum
Produkttyp Korg för provrör
Diameter (metrisk) Inre 101.6 mm
Höjd (metrisk) 10.1 cm
Array 1 x 1
Bredd (metrisk) 13.1 cm