Läs mer
Bel-Art™ Provrörslock
Produktkod. 13482469 Handla allt SP Scienceware Produkter
Material:
Polypropen
Produktkod. 13482469
Brand: Bel-Art™ F187990000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminerar trötthet och ömhet i händer och fingrar från den upprepade uppgiften att applicera provrörslock
  • Passar bekvämt i användarens handflata
  • Spetsen applicerar tryck för att säkert locka rören
  • Kapning kan utföras med provrör i ett ställ eller medan de hålls i handen
  • Designad för användning med försänkta lock i mittre provrör
  • Polypropen med vinylklädd handtag
Specifikationer
Produkttyp Provrörslock
För användning med (utrustning) Provrörslock
Material Polypropen
För användning med (applikation) Eliminerar trötthet och ömhet i händer och fingrar från den upprepade uppgiften att applicera provrörslock