Läs mer
Bel-Art™ Termometerhållare
Produktkod. 11347174
Change view
Material:
Polypropen
Produktkod. Material
11347174 Polypropen
1 options
Produktkod. 11347174 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F182410000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 SEK
    143.32 SEK / Paket med 3
    Save 89.68 SEK
    38% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätta att använda, polypropenklämmor håller termometrar och sonder från 3,2 till 11 mm i diameter säkert på plats
  • Passar på kanterna på bägare eller kannor upp till 1/4 tum tjocka
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Polypropen
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
För användning med (applikation) Säker och enkel avläsning av termometrar
Material Polypropen
Produkttyp Termometerhållare
För användning med (utrustning) 3 till 10,9 mm (0,12 till 0,43 tum) termometrar