Läs mer
Bel-Art™ Tistelrör
Beskrivning
- Det utvidgade topptistelseröret är tillverkat av polypropen som är kemikaliebeständigt, obrytbart och säkert
- Måtten är 27 mm (0,69 tum) I.D.-topp med en 41 mm (0,53 tum) O.D.-flare
- Ångautoklavbar vid 121 °C (250 °F)
- Pack med 12
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 41 mm överdiameter, 27 mm identifikation. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 33 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Tistelrör (Paket om 12) |
| Inkluderar | Tistelrör (Paket om 12) |
| Längd (metrisk) skaft | 6,4 mm |
| Produkttyp | Thistle Tube Funnel |