Läs mer
Bel-Art™ Tre-i-ett-reservoar
Produktkod. 12942580
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
12942580 60 mL
1 options
Produktkod. 12942580 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F378820000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.00 SEK
    629.79 SEK / Paket med 10
    Save 142.21 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Optimerad för användning vid fyllning av flerrörsblock eller mikrobrunnsplattor, denna tvåsidiga polypropenreservoar är tre reservoarer i en
  • En graderad singelreagensreservoar med graderingar på 10, 25, 40 och 50 ml
  • Baksidan har en behållare med 8 separata 5mL (max. kapacitet) reagenskanaler och en behållare med 12 separata 5mL (max. kapacitet) reagenskanaler
  • Varje fack i flerkanalsreservoarerna är numrerade för reagensidentifiering
  • Lämplig för användning med alla märken av flerkanalspipetter
  • Autoklaverbar och återanvändbar
Specifikationer
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Typ Pipetteringsreservoar
För användning med (applikation) Pipettering
Förpackning Väska
Kvantitet 21
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kanaler 8 och 12
Disponibel Återanvändbar
Bottenform V-botten