Läs mer
Bel-Art™ Pulverprovtagare med tre zoner
Produktkod. 11336354
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11336354 9 ml
1 options
Produktkod. 11336354 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H378290000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.00 SEK
    2978.56 SEK / Paket med 1
    Save 241.44 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
För korrekt provtagning av pulver, pellets och andra spröda material som kan bli ohomogena i påsar
  • Handtaget vrids för att stänga provcellerna och stålspetsen förs in genom påsens vägg
  • När provtagaren är tillräckligt djup för att täcka de tre cellerna, låter ett halvt varv av handtaget proverna komma in
  • Handtaget återförs sedan till ursprungsläget; Provtagaren avlägsnas och de tre proverna överförs till behållare för analys
  • Tillverkad av 1,9 cm (0,75 tum) diameter eloxerad aluminium med en vass spets av rostfritt stål
  • Tre portar 7,6 cm (3 tum) isär; Portarna är 7,6 cm (3 tum) lång x 1 cm (0,39 tum) bred med en volym av 9 ml
  • Avståndet från punkten till den första porten är 4,3 cm (1,75 tum)
Specifikationer
Produkttyp Pulverprovtagare
Material Aluminium
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av handtag T-form
Tips Typ Skarpt, fint
Kapacitet (engelska) 9 cc
Kapacitet (metrisk) 9 ml
För användning med (applikation) Prova icke homogena pulver, pellets och andra spröda material
Diameter (engelska) 0,75 tum
Diameter (metrisk) 1.9 cm
Längd (engelska) 22 tum
Längd (metrisk) 56 cm