Läs mer
Bel Art™ Brickor för allmänna ändamål utan kranar
Beskrivning
- Alla brickor har tunga väggar och breda toppflänsar
- Gjuten av lågdensitetspolyeten
- Tål temperaturer upp till 77 °C (171 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 26055 cm3 |
| Mått (L x B x H) | 6 x 56 x 10,2 cm (18 x 22 x 4 tum) |
| Färg | Naturlig |
| Höjd (metrisk) | 10.2 cm |
| Längd (metrisk) | 45.7 cm |
| Material | Polyeten |
| Typ | Samlingsfack |
| Bredd (metrisk) | 55.9 cm |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Höjd (engelska) | 4 tum |
| Visa mer |