Läs mer
Bel-Art™ Slangklämmor, Maxi Clamp
Produktkod. 11785094 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk) öppning:
0,3 till 1,09 cm
Produktkod. 11785094
Brand: Bel-Art™ F182290000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar 12-läges spärrkontroll från helt öppen till fullständig stängning. Klämmor kommer inte att förvränga, rosta eller korrodera.
Inkluderar 12-läges spärrkontroll från helt öppen till fullständig stängning. Bel Art™ SP Scienceware™ Slangklämmor: Maxi kommer inte att deformeras, rosta eller korrodera.
Maxi Clamp:
  • Acetal plast slangklämmor
  • Autoklaveringsbar
  • Med 12 klämlägen för flödeskontroll (12-läges spärrkontroll från helt öppen till fullständig stängning)
  • Passar rör med upp till 3/4 tum. (19 mm) OD
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 6
Typ Slangklämma, Maxi
Material Acetal plast
För användning med (utrustning) Provrör
Längd (engelska) Öppning 0,12 till 0,43 tum.
Längd (metrisk) öppning 0,3 till 1,09 cm
Storlek (engelska) Grip ODRange: upp till 3/4 tum.
Färg Naturlig
Typ av käke Vinklad
Diameter (metrisk) Insida 19 mm