Läs mer
Bel-Art™ Slangklämma, mellanklass
Produktkod. 11753177 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Naturlig
Produktkod. 11753177
Brand: Bel-Art™ F182280000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kommer inte att förvränga, rosta eller korrodera
  • Acetalplastslangklämmor finns i tre storlekar för bästa slangpassning
  • Autoklaveringsbar
Mellanklassklämma:
  • Med 15 klämlägen för flödeskontroll
  • Passar rör med 1/8 till 7/16 tum. (3,2 till 11 mm) OD
Maxi Clamp:
  • Med 12 klämlägen för flödeskontroll
  • Passar rör med upp till 3/4 tum. (19 mm) OD
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 12 st
Typ Slangklämma
Material Acetal plast
För användning med (utrustning) Provrör
Diameter (engelska) Insida 0,75 tum
Längd (engelska) 2,31 tum.
Längd (engelska) Öppning 0,12 till 0,43 tum.
Längd (metrisk) 5.867 cm
Längd (metrisk) öppning 0,3 till 1,09 cm
Färg Naturlig
Typ av käke Vinklad
Diameter (metrisk) Insida 1.9 cm