Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rörsänkare
Handla allt SP Scienceware Produkter
Material:
PTFE
Beskrivning
- Sänken har slanghylsändar för enkel slanganslutning
- Lösningsmedelsresistent
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Rörsänkare |