Läs mer
Bel-Art™ Vaccu-Pette 96-brunnars pipetteringsenhet, autoklaverbar
Produktkod. 10702752
Change view
Volym (metrisk):
30 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
10702752 30 ml
1 options
Produktkod. 10702752 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F378760001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 SEK
    517.67 SEK / Paket med 1
    Save 149.33 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Kräver
30mL eller större steril engångsspruta
Aspirera eller dispensera 96 brunnar på mindre än 10 sekunder, påskynda upprepad tvättning, dispensering eller aspiration av brunnar genom att arbeta samtidigt.
  • För att samtidigt byta media eller tillsätta/ta bort reagens från en 96-brunnars platta
  • Anslut bara en engångsspruta av plast och dra ut kolven för att överföra vätska
  • Tillverkad av transparent plastmaterial, den har vakuumutlopp i ena änden och en kort längd på 3,2 mm ID-slang levereras för sprutanslutning
  • Autoklaverbar/Återanvändbar modell är gjuten av polykarbonat; måste steriliseras genom autoklavering vid högst 121 °C i 20 minuter vid 15 psi före användning för att undvika kontaminering
  • Kan inte gassteriliseras på grund av risken för kvarvarande gaser
  • Kräver en 30mL eller större steril engångsspruta (ingår ej)
Specifikationer
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
För användning med 96-brunnars tallrikar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polykarbonat
Modell Vaccu-pette
Antal kanaler 96
Produktlinje SP Scienceware Vaccu-Pette
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 30 ml
Mått (L x B x H) 12,7 x 8,6 x 3,7 cm (5 x 3,38 x 1,44 tum)