Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vakuwash™ Spektrofotometer celltvättare
Produktkod. 11396954 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
:
Vakuwash cell och kuvetbricka
Produktkod.
11396954 Vakuwash cell och kuvetbricka
1 options
Produktkod. 11396954 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F389600000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
500 ml polypropenfilterkolv, Vikem™ propp och PVC-rör för att ansluta till vakuumkällan.
Kuvettvättanordning rengör utan att skada
  • Enkel att använda renare ansluts till valfri vakuumkälla
  • Fyll tratten delvis med rengöringslösning och tryck den öppna änden av cellen (eller röret eller flaskan) mot mjuk gummitätning för att tvinga rengöringslösningen att spruta in i cellen
  • Använda vätskor samlas i kolven för återanvändning
  • Fortsatt tryck mot cellen skapar luftflöde för torkning
  • Använd aceton som sluttvätt före torkning för att ta bort alla vattendroppar
  • Minsta kyvett, tub eller ampull OD måste vara 9 mm för att bilda tätning över spraymunstycket
Specifikationer
Material Plast
Produkttyp Glasbricka
Inkluderar 500 ml polypropen vakuumkolv, Vikem™ vinylpropp och PVC-rör för att ansluta till vakuumkällan
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz