Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vernier Bromsok med dubbla skalor till 150 mm
Produktkod. 10478463
Produktkod. 10478463 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H134150000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.06 SEK
    935.77 SEK / Paket med 1
    Save 44.29 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Vernier bromsok kan användas för att mäta inre och yttre mått med yttersta precision.
  • Exakta mätningar kan göras med den finjusterade tumrullen, och lässkalor skapar ingen parallax
  • Parallella käftar är 1,55 tum. (40 mm) djup
  • Invändiga käftar och rund plaststavs djupmätare ger mervärde
  • Övre skala: 150 mm med 0,1 mm indelningar; lägre skala: 6 tum med 0,005 tum underavdelningar
  • Gjuten i styv plast; kommer inte att repa som metall
  • Icke-ledande, korrosionsbeständig och lätt
Specifikationer
Produkttyp Bromsok, Vernier
Material Polymer plast