Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ Vinyl Coated Lead Sheets
Artikelnummer. 11721963 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Material:
Längd
Packungsgröße:
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11721963
Marke: Bel-Art™ F183210212
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For stabilizing laboratory equipment in water baths or any application where extra weight is needed
  • May be bent into cylinders, S curves, U curves or twists
  • Cushioned, non-skid vinyl coating ensures scratching labware equipment
  • 2.2mm (0.085 in.) thick
  • Dimensions: 2 x 12 in. (5.1 x 30.5cm)
Spezifikation
Material Längd
För användning med (applikation) To stabilizing laboratory equipment in water baths or any application where extra weight is needed
Produkttyp Lead Sheet
Tjocklek (engelska) 0.08 in.
Tjocklek (metrisk) 2.2 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt