Läs mer
Bel-Art™ Vinylbelagda blyringar
Produktkod. 11357174
Change view
Höjd (metrisk):
12,5 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
11357174 12,5 mm
1 options
Produktkod. 11357174 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F183070003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00 SEK
    342.67 SEK / Paket med 1
    Save 51.33 SEK
    13% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabiliserar dyrt glas. Bel-Art™ Vinylbelagda blyringar kommer inte att repa flaskor.
Stabiliserar dyrt glas. Bel Art™ SP Scienceware™ Vinylbelagda blyringar kommer inte att repa flaskor.
  • Den klarröda vinylbeläggningen är kemikaliebeständig och kommer inte att repa flaskor
  • Rund, sluten ring
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klarröd
Håller Rundbottnad kolv (10 ml)
Material Vinylbelagt bly
Positioner 1
Form Ringa
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 5 till 10 ml Erlenmeyer-liknande rakhalsade kolvar
Längd (metrisk) 51 mm
Diameter (engelska) Inre 0,74 tum.
Diameter (engelska) Yttre 2 tum
Diameter (metrisk) Yttre 0.5 cm
Vikt (engelska) 0.36 lb.
Vikt (metrisk) 165 g
Produkttyp Blyring
Diameter (metrisk) Inre 1.89 cm
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 12,5 mm
Bredd (metrisk) 51 mm