Läs mer
Bel-Art™ Tvättflaskhållare
Produktkod. 10411935
Change view
Håller:
Flaskor (250 eller 500 ml)
Produktkod. Håller
10411935 Flaskor (250 eller 500 ml)
1 options
Produktkod. 10411935 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F116400001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    641.00 SEK
    440.71 SEK / Paket med 1
    Save 200.29 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Transporterar upp till 6 tvättflaskor. Bel-Art™ Wash Bottle Carrier erbjuder säker, bekväm, lätt transport som är robust och lätt.
  • Säkrat handtag ger både komfort och kontroll
  • Kemikaliebeständig autoklaverbar vid 121 ºC (250 ºF)
  • Rymmer 250 ml (8 oz.) eller 500 ml (16 oz.) flaskor
Beställningsinfo
Mått med handtag, 11,25 L x 7,63 W x 8,86 tum. H (28,6 x 19,4 x 22,5 cm)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Flaskor (250 eller 500 ml)
Material Polypropen
Positioner 6
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 11,25 x 7,62 x 8,87 tum. (28,6 x 19,4 x 22,5 cm)
Längd (metrisk) 28.6 cm
Längd (engelska) 11,25 tum
Bredd (engelska) 7,62 tum.
Höjd (engelska) 8,87 tum.
Produkttyp Flaskställ
Diameter (metrisk) Inre 74 mm
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 22.5 cm
Array 3 x 2
Bredd (metrisk) 19.4 cm