Läs mer
Bel-Art™ Wet Surface Pen
Beskrivning
- För användning under vatten, upp och ner och i hårda temperaturer
- Skriver på torrt papper som en vanlig kulspetspenna
- Utmärkt för att markera slitsar på Southern, Northern och Western blots eller för att markera justeringspunkter på blottingfilter placerade över agarplattor som innehåller bakteriekolonier eller fagplack
- Markera banor på våta blottar innan du skär filtret i remsor som ska inkuberas separat med olika antisera eller sonder
- Kan också användas för att korrigera eller skriva på våta etiketter som förvarades i vattenbad, i flytande kväve eller i en frys vid -20 C (-°4 °F)
- Extremt användbar för att markera filter vid bearbetning av undervattensbaserade buffertar
- Behändig och pålitlig för att skriva på vertikala ytor
Beställningsinfo
Kompatibel med Bel-Art Scienceware Ekonomi Write-on™ Väggmonteringsadapter för etiketttejp (fabrikantnr. 13473-0001), säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Rollerball |
| Produkttyp | Wet Surface Pen |
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Användningsområden inkluderar att ändra information på våta etiketter, oavsett om det kommer från flytande kväve i vattenbad eller en frys. Markera slitsar på våta södra, norra och västra fläckar |
| Kvantitet | Varje |