Läs mer
Bel Art™ Trådblykolv med Vikem™ Beläggning
Produktkod. 11397174
Change view
Diameter (engelska) Yttre:
0,25 tum
0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
0,64 cm
0,8 cm
Vikt (engelska):
0,25 pund
0,38 pund
Vikt (metrisk):
114 g
176 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Yttre Diameter (metrisk) Yttre Vikt (engelska) Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
11397174 0,25 tum 0,64 cm 0,25 pund 114 g -
11727894 0,31 tum. 0,8 cm 0,38 pund 176 g -
12373946 0,31 tum. 0,8 cm 0,38 pund 176 g Varje
12363946 0,25 tum 0,64 cm 0,25 pund 114 g Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11397174 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F183240000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00 SEK
    303.56 SEK / Paket med 1
    Save 155.44 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Trådblyvikter lindas upp i en spiral, spiral, kon eller någon oregelbunden form för att stabilisera kärl i ett vattenbad.
  • Kan rullas runt flaskor, träs genom handtag eller öglas runt flaskhalsar
  • Belagd med kemikaliebeständig röd Vikem vinyl
  • 30 cm (12 tum) längd och flexibilitet gör dessa vikter mycket mångsidiga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Rött
Håller Kolvar (olika storlekar)
Material Vinylbelagt bly
Positioner 1
Form Cylindrisk
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Kolvar
Längd (metrisk) 30 cm
Diameter (engelska) Yttre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 0,64 cm
Vikt (engelska) 0,25 pund
Vikt (metrisk) 114 g
Produkttyp Vikt för blyring kolv
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Hyllor None
Höjd (metrisk) 20 mm
Bredd (metrisk) 20 mm