Läs mer
Bel Art™ Trådblykolv med Vikem™ Beläggning
Produktkod. 11727894
Change view
Diameter (engelska) Yttre:
0,25 tum
0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
0,64 cm
0,8 cm
Vikt (engelska):
0,25 pund
0,38 pund
Vikt (metrisk):
114 g
176 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Yttre Diameter (metrisk) Yttre Vikt (engelska) Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
11727894 0,31 tum. 0,8 cm 0,38 pund 176 g -
12373946 0,31 tum. 0,8 cm 0,38 pund 176 g Varje
12363946 0,25 tum 0,64 cm 0,25 pund 114 g Paket med 5
11397174 0,25 tum 0,64 cm 0,25 pund 114 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11727894 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F183240001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 SEK
    424.81 SEK / Paket med 1
    Save 217.19 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trådblyvikter lindas upp i en spiral, spiral, kon eller någon oregelbunden form för att stabilisera kärl i ett vattenbad.
  • Kan rullas runt flaskor, träs genom handtag eller öglas runt flaskhalsar
  • Belagd med kemikaliebeständig röd Vikem vinyl
  • 30 cm (12 tum) längd och flexibilitet gör dessa vikter mycket mångsidiga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Rött
Håller Kolvar (olika storlekar)
Material Vinylbelagt bly
Positioner 1
Form Cylindrisk
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Kolvar
Antal per förpackning 1
Längd (metrisk) 30 cm
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 0,8 cm
Vikt (engelska) 0,38 pund
Vikt (metrisk) 176 g
Produkttyp Vikt för blyring kolv
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Hyllor None
Höjd (metrisk) 20 mm
Bredd (metrisk) 20 mm