Läs mer
Bel Art™ Trådblykolv med Vikem™ Beläggning
Produktkod. p-127787 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (engelska) Yttre:
0,25 tum
0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
0,64 cm
0,8 cm
Vikt (engelska):
0,25 pund
0,38 pund
Vikt (metrisk):
114 g
176 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11727894
Brand: Bel Art™ F183240001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trådblyvikter lindas upp i en spiral, spiral, kon eller någon oregelbunden form för att stabilisera kärl i ett vattenbad.
  • Kan rullas runt flaskor, träs genom handtag eller öglas runt flaskhalsar
  • Belagd med kemikaliebeständig röd Vikem vinyl
  • 30 cm (12 tum) längd och flexibilitet gör dessa vikter mycket mångsidiga
Specifica
Produkttyp Vikt för blyring kolv
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Rött
Håller Kolvar (olika storlekar)
Material Vinylbelagt bly
Positioner 1
Form Cylindrisk
Hyllor None
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Kolvar
Antal per förpackning 1
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 20 mm
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 0,8 cm
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Vikt (engelska) 0,38 pund
Vikt (metrisk) 176 g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato