Läs mer
Bel-Art™ Write-On™ Etikettbandsdispenser med skrivplattform
Produktkod. 11397154
Change view
Håller:
Tejp upp till 25 mm (1 tum) W
Produktkod. Håller
11397154 Tejp upp till 25 mm (1 tum) W
1 options
Produktkod. 11397154 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H134610000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1057.11 SEK / Paket med 1
    Save 157.89 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Håller och släpper tejp skuren enligt användarspecifikation för att göra anpassade stick-on etiketter
  • Skrivplattformen rymmer både vänster- och högerhänta användare för märkningstejp innan dispensering
  • Den epoxibelagda stålplattformen har fingerhål för att lossa tejpen och en avskuren kant för enhandsanvändning
  • En viktad bas med halkfria kuddar förhindrar glidning eller lyft
  • De 3 tum. (7,6 cm) kärna passar standardtejprullar upp till 1 tum. (25 mm) bred och accepterar tejprullar med en maximal diameter på 5,25 tum. (13,3 cm)
  • Basmått: 8,38 x 3,38 x 3,75 tum. (21,3 x 8,7 x 9,5 cm) med en 4 x 6 tum. (10,2 x 15,2 cm) plattform
  • Accepterar F13463-seriens band i både 40 yard och 60 yard rullar, tejp ingår ej
Beställningsinfo
Fraktvikt 1,8 kg (4 lb).
Specifikationer
Produkttyp Dispenser för etiketttejp
Färg Beige
Längd (metrisk) 21.3 cm
Bredd (metrisk) 8.7 cm
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 10 cm
Håller Tejp upp till 25 mm (1 tum) W
Material Epoxibelagt stål
Montering Fristående
Antal fack 1
Produktstil Öppna Top
För användning med (applikation) Dispensern är designad för att göra etiketter med en hand och har en viktad botten med halkfria kuddar för att undvika att glida eller lyfta, för användning med Write-On etikettband