Learn More
Bel-Art™ Write-On™ Tejpautomater med flera rullar
Beschreibung
- Tejprullar med olika bredd och färg kan blandas ihop på spindlar, som rymmer 5 eller fler 0,5 till 0,75 tum. (12 till 19 mm) smala rullar eller fyra 1 tum. (25 mm) breda rullar
- När markerad tejp förs fram och skärs av på den tandade kanten, placeras en ny längd etiketttejp på skrivplattformen
- Spindlar tas enkelt bort från enheten för lastning och lossning och kan justeras för att hålla antingen 1 eller 3 tum. (25 eller 75 mm) rullar med kärndiameter
- Dispensern innehåller tre separeringsskivor av plast för att säkerställa smidig, hakfri dispensering för upp till fyra rullar tejp
- Ingjutna pennhållarbrunnar på dispensern hjälper till att hålla skrivinstrument till hands
- 12 x 5,63 x 4,13 tum. (302 x 143 x 121 mm)
- Finns i val av ekonomi- och bänkmodeller
- Ytterligare separeringsskivor finns tillgängliga separat
- Bänkmodell: Plastbelagd, viktad stålbas med gummifötter för att förhindra glidning, tandad stålkant för långvarig användning, Inkluderar en fri rulle på 0,50, Vit, Write-On Märkningstejp
- Ekonomimodell: Designad för lättare användning då plastskärkanten är gjuten i höljet, inkluderar monteringshål för säker fastsättning på en bänkskiva (skruvar medföljer ej), kan fästas på vertikala ytor med väggmonteringsadapter, inkluderar en fri rulle på 0,50 vit, Write-On Märkningstejp
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispenser för etiketttejp |
| Färg | Blått |
| Längd (metrisk) | 30.48 cm |
| Bredd (metrisk) | 14.28 cm |
| Höjd (metrisk) | 10.47 cm |
| Håller | Tejper med 25 mm eller 75 mm kärna |
| Material | Stål, plast, gummi |
| Montering | Fristående |
| Antal fack | 1 |
| Produktstil | Öppna Top |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?