Läs mer
Bel Art™ Kuvettställ
Produktkod. p-8786012 Handla allt SP Scienceware Produkter
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Produktkod. 10043174
Brand: Bel Art™ F185160787
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll ömtåliga spektrofotometerkyvetter i detta säkerhetsställ.
  • Dessa tvåvåningsställ stödjer kyvetter med ett minimum av fysisk kontakt, vilket avsevärt minskar risken för skador
  • Endast hörnen på kyvetterna rör vid ställningarna
  • Rymmer 12 kyvetter med 10 mm ljusväg
  • Kommer inte att repa kvartskyvetter
  • Välj autoklaverbar eller icke-autoklaverbar
Specifikationer
Produkttyp Kuvettställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Ljusvägskyvetter (10 mm), Ljusvägskyvetter (12 mm)
Material Polypropen
Positioner 12
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) Kyvetter
Mått (L x B x H) 4,5 x 4,375 x 4,375 tum. (11,4 x 11,1 x 11,1 cm)
Längd (metrisk) 11.4 cm
Längd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 11.1 cm
Bredd (engelska) 4,375 tum.
Höjd (metrisk) 11.1 cm
Höjd (engelska) 4,375 tum.