Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Bottom Plug , MAS Rotor
Produktkod. 15388688
Change view
Typ:
Rotor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15388688 Rotor Varje
1 options
Produktkod. 15388688 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 660000103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed for use with MAS Rotors. Wilmad™ Bottom Plug for 3.2 mm MAS Rotor features a Vespal composition and works with applications ranging in temperature from -30° to 70°C.
  • For 3.2mm Bruker™ MAS Probe
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bruker MAS Sond (3,2 mm)
Typ Rotor
Beskrivning Bottom Plug
Material Vespel
Modell WP-602-3182
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +70 °C