Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Dubbelpåsade provtagningsskedar med långa handtag
Produktkod. 16689745 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.46 mL
4.93 mL
14.79 mL
Produktkod. 16689745
Brand: Bel-Art™ H369401010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera kontaminering av små provsamlingar.
Det långa handtaget på dessa skedar gör det möjligt för användare att nå in i burkar, flaskor och andra trånga utrymmen för att minimera risken för personlig kontakt med provmaterial.
  • Tio individuellt förpackade skopor är förseglade i en ytterpåse för att skapa flera lager av skydd mot föroreningar och skräp
  • Idealisk för användning i renrum med flera zoner
  • FDA-kvalitet polystyren säker för användning i livsmedel, läkemedel och kosmetika
  • Gammabestrålad steril till SAL 10-6
  • Parti stämplat för exakt partispårning och skickat med ett certifikat om behandling för sterilisering
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0.25 tsp.
Kapacitet (metrisk) 1.25 mL
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad Intyg om bearbetning för sterilisering
Produkttyp Sked
Längd (engelska) 7 tum
Bredd (engelska) 2,16 tum.
Bredd (metrisk) 2 cm
Material Högpåverkande polystyren (FDA-kvalitet)
Typ av handtag Långskaftad
Längd (metrisk) 17.8 cm