Läs mer
Bel-Art™ Plastram för Switch-Grid™ Provrörsställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Provrörsstativ
Beskrivning
- Varje ställram innehåller en uppsättning galler i en storlek. (Gridset i alternativa storlekar kan köpas separat).
- Galler rymmer provrör med en diameter på 10 mm till 30 mm (rör ingår ej)
- Fem färgade kodade gallerinsatser
- Trevåningsställ håller rören säkert på plats
- Gummifötter hindrar ställningar från att glida på bänkskivan; tillhandahålla säker stapling under förvaring
- Mer kompakt och billigare än att köpa flera ställ för rör av olika storlekar.
- Lätt att rengöra och sterilisera
- Kemikaliebeständig polyoximetylenplaststativ och galler kan rengöras med milt rengöringsmedel, etanol eller isopropylalkohol
- Kan autoklaveras vid 121 °C (250 °F)
- Rackrams övergripande mått: L x B x H: 31,8 x 11,1 x 6,7 cm (12,5 x 4,38 x 2,63 tum)
Beställningsinfo
Detta är endast ramen, för Switch-Grid Provrörsställ. (Gridset måste köpas separat - se F187451300, F187451600, F187452000, F187452500, F187453000.)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Switch Grid Provrörsställ |
| Beskrivning | Ram för Switch-Grid Provrörsställ |
| Array | 2 x 1 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Provrörsstativ |
| Material | Plast |
| Positioner | 2 x 1 |
| Form | Rektangulära, rundade hörn |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Visa mer |