Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 3 mm OD Tunnväggigt precisions-NMR-rör
Produktkod. 15348968
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
Modell:
327-PP-7-5
328-PP-7-5
328-PP-8-5
335-PP-7-5
335-PP-8-5
Fältstyrka:
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Modell Fältstyrka unitSize
15348968 178 mm 328-PP-7-5 500 MHz -
15358908 178 mm 327-PP-7-5 400 MHz Paket med 5
15358968 178 mm 328-PP-8-5 500 MHz Paket med 5
15398998 178 mm 335-PP-7-5 600 MHz -
15309008 203,2 mm 335-PP-8-5 600 MHz Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15348968 Leverantör Wilmad-LabGlass™ Leverantörsnummer 665000375
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
  • Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
  • Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
  • Klassad som hydrolytisk klass 1
  • Tillverkad av borosilikatglas som uppfyller kravet för Typ 1 Klass A glas från ASTM E438
  • 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Camber (metrisk) 13μ m
Koncentricitet (metrisk) 25 μm
Längd (metrisk) 178 mm
Material Glass (Type 1, Class A)
Diameter (metrisk) Yttre 2,±9935 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 2,±4195 0,0065 mm
Fältstyrka 500 MHz
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.29 mm
Modell 328-PP-7-5