Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 3 mm OD Tunnväggigt precisions-NMR-rör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
305-PS-7-5
305-PS-8-5
305-PS-9-5
307-PP-7-5
307-PP-8-5
307-PP-9-5
327-PP-7-5
327-PP-8-5
327-PP-9-5
328-PP-7-5
328-PP-8-5
328-PP-9-5
335-PP-7-5
335-PP-8-5
335-PP-9-5
Fältstyrka:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
- Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
- Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
- Klassad som hydrolytisk klass 1
- Tillverkad av borosilikatglas som uppfyller kravet för Typ 1 Klass A glas från ASTM E438
- 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 25 μm |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2,±9935 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2,±4195 0,0065 mm |
| Fältstyrka | 500 MHz |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.29 mm |
| Modell | 328-PP-8-5 |