Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 3 mm OD Tunnväggigt precisions-NMR-rör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
305-PS-7-5
305-PS-8-5
305-PS-9-5
307-PP-7-5
307-PP-8-5
307-PP-9-5
327-PP-7-5
327-PP-8-5
327-PP-9-5
328-PP-7-5
328-PP-8-5
328-PP-9-5
335-PP-7-5
335-PP-8-5
335-PP-9-5
Fältstyrka:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
- Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
- Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
- Rated as hydrolytic class 1
- Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438
- 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 25 μm |
| Koncentricitet (metrisk) | 25μm |
| Längd (metrisk) | 228,6 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.9935±0.0065 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.4195±0.0065 mm |
| Fältstyrka | 400 MHz |
| Längd (engelska) | 9 in. |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.29 mm |
| Modell | 327-PP-9-5 |