Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 4 mm OD Tunnväggiga precisions-NMR-rör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
152,4 mm
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
405-PS-6-5
405-PS-7-5
405-PS-8-5
405-PS-9-5
406-PP-7-5
406-PP-8-5
427-PP-7-5
427-PP-8-5
427-PP-9-5
435-PP-7-5
Fältstyrka:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Innehåller
Tube and disposable cap
- Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
- Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
- Rated as hydrolytic class 1
- Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438
- 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 51 μm |
| Koncentricitet (metrisk) | 152 μm |
| Längd (metrisk) | 152,4 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.9835±0.0065 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.2 mm |
| Fältstyrka | 100 MHz |
| Längd (engelska) | 6 in. |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.40 mm |
| Modell | 405-PS-6-5 |