Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 4 mm OD Tunnväggiga precisions-NMR-rör
Produktkod. 15308918 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
152,4 mm
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
405-PS-6-5
405-PS-7-5
405-PS-8-5
405-PS-9-5
406-PP-7-5
406-PP-8-5
427-PP-7-5
427-PP-8-5
427-PP-9-5
435-PP-7-5
Fältstyrka:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15308918
Brand: Wilmad-LabGlass™ 664000495
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Innehåller
Tube and disposable cap
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
  • Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
  • Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
  • Rated as hydrolytic class 1
  • Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438
  • 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
For experiments requiring critical shimming quality (high/ultrahigh field, non-spinning, multi-dimensional, multi-nuclei, DNP experiments and studies involving biological samples)
Specifikationer
Camber (metrisk) 25 μm
Koncentricitet (metrisk) 25μm
Längd (metrisk) 228,6 mm
Material Borosilicate Glass
Diameter (metrisk) Yttre 3.9835±0.0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 3.240±0.013 mm
Fältstyrka 400 MHz
Längd (engelska) 9 in.
Tjocklek (metrisk) vägg 0.38 mm
Modell 427-PP-9-5