Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 4 mm OD Tunnväggiga precisions-NMR-rör
Handla allt SP Scienceware ProdukterBeskrivning
Innehåller
Tub och engångslock
- Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
- Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
- Klassad som hydrolytisk klass 1
- Tillverkad av borosilikatglas som uppfyller kravet för Typ 1 Klass A glas från ASTM E438
- 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 6μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 13μ m |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3,±9835 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 3,±240 0,013 mm |
| Fältstyrka | 600 MHz |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.38 mm |
| Modell | 435-PP-7-5 |