Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tungväggiga precisions-NMR-rör
Produktkod. 15308858 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
501-PS-7-5
501-PS-8-5
501-PS-9-5
502-PP-7-5
502-PP-8-5
502-PP-9-5
522-PP-7-5
522-PP-8-5
522-PP-9-5
Fältstyrka:
100 MHz
300 MHz
500 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15308858
Brand: Wilmad-LabGlass™ 663030575
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Innehåller
Tub och engångslock
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
  • Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
  • Kan användas säkert vid temperaturer upp till °230 C och inom temperatursteg på 120 °C
  • Klassad som hydrolytisk klass 1
  • Tillverkad av borosilikatglas som uppfyller kravet för Typ 1 Klass A glas från ASTM E438
  • 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Camber (metrisk) 51μ m
Koncentricitet (metrisk) 152μ m
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) Yttre 4,±9635 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 2,±160 0,013 mm
Fältstyrka 300 MHz
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 1.4 mm
Modell 502-PP-7-5