Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga precisions-NMR-rör
Produktkod. 15358768
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
507-PP-7-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
Fältstyrka:
100 MHz
1000 MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
21 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Modell | Fältstyrka | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 15358768 | 178 mm | 505-PS-7-5 | 100 MHz | - |
| 15378768 | 203,2 mm | 505-PS-8-5 | 100 MHz | Paket med 5 |
| 15388768 | 228,6 mm | 505-PS-9-5 | 100 MHz | Paket med 5 |
| 15308798 | 178 mm | 506-PP-7-5 | 200 MHz | - |
| 15318798 | 203,2 mm | 506-PP-8-5 | 200 MHz | Paket med 5 |
| 15308818 | 178 mm | 507-PP-7-5 | 300 MHz | - |
| 15328818 | 228,6 mm | 507-PP-9-5 | 300 MHz | - |
| 31877406 | 178 mm | 526-PP-7-5 | 350 MHz | - |
| 15328878 | 203,2 mm | 526-PP-8-5 | 350 MHz | Paket med 5 |
| 15318918 | 178 mm | 527-PP-7-5 | 400 MHz | - |
| 15338918 | 203,2 mm | 527-PP-8-5 | 400 MHz | - |
| 15348918 | 228,6 mm | 527-PP-9-5 | 400 MHz | Paket med 5 |
| 15378968 | 178 mm | 528-PP-7-5 | 500 MHz | - |
| 15388968 | 203,2 mm | 528-PP-8-5 | 500 MHz | - |
| 15398968 | 228,6 mm | 528-PP-9-5 | 500 MHz | Paket med 5 |
| 15339008 | 178 mm | 535-PP-7-5 | 600 MHz | - |
| 15349008 | 203,2 mm | 535-PP-8-5 | 600 MHz | - |
| 15359008 | 228,6 mm | 535-PP-9-5 | 600 MHz | Paket med 5 |
| 15379028 | 178 mm | 541-PP-7-5 | 800 MHz | - |
| 15389028 | 203,2 mm | 541-PP-8-5 | 800 MHz | Paket med 5 |
| 15358738 | 178 mm | 542-PP-7-5 | 1000 MHz | Paket med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod.
15358768
Leverantör
Bel-Art™
Leverantörsnummer
661000575
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
595.00 SEK
552.73 SEK / Paket med 5
Save 42.27 SEK
7% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Beskrivning
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Tillverkad i en toppmodern ISO anläggning 9001:2008 USA med en unik precisionskrympning och slipningsprocess för att forma den inre ytan med maximal fyllningsfaktor.
- Den inre ytan är motståndskraftig mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
- Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
- Klassad som hydrolytisk klass 1
- Tillverkat av borosilikatglas som uppfyller kraven för Typ 1 klass A-glas från ASTM E438
- 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och optiska ytdefektkontroller
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 51μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 76μ m |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Glas (Typ 1, Klass A) |
| Produkttyp | NMR-rör |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,±9635 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,±21 0,13 mm |
| Fältstyrka | 100 MHz |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.38 mm |
| Modell | 505-PS-7-5 |
| Visa mer Visa mindre |