Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga precisions-NMR-rör
Produktkod. 15378968 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
506-PP-9-5
507-PP-7-5
507-PP-8-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
526-PP-9-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
542-PP-8-5
Fältstyrka:
100 MHz
1000 MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
25 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Modell | Fältstyrka | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15378968 | 178 mm | 528-PP-7-5 | 500 MHz | - |
| 15358768 | 178 mm | 505-PS-7-5 | 100 MHz | - |
| 15378768 | 203,2 mm | 505-PS-8-5 | 100 MHz | Paket med 5 |
| 15388768 | 228,6 mm | 505-PS-9-5 | 100 MHz | Paket med 5 |
| 15308798 | 178 mm | 506-PP-7-5 | 200 MHz | - |
| 15318798 | 203,2 mm | 506-PP-8-5 | 200 MHz | Paket med 5 |
| 15348798 | 228,6 mm | 506-PP-9-5 | 200 MHz | Paket med 5 |
| 15308818 | 178 mm | 507-PP-7-5 | 300 MHz | - |
| 15318818 | 203,2 mm | 507-PP-8-5 | 300 MHz | Paket med 5 |
| 15328818 | 228,6 mm | 507-PP-9-5 | 300 MHz | - |
| 15308878 | 178 mm | 526-PP-7-5 | 350 MHz | Paket med 5 |
| 15328878 | 203,2 mm | 526-PP-8-5 | 350 MHz | Paket med 5 |
| 15338878 | 228,6 mm | 526-PP-9-5 | 350 MHz | Paket med 5 |
| 15318918 | 178 mm | 527-PP-7-5 | 400 MHz | - |
| 15338918 | 203,2 mm | 527-PP-8-5 | 400 MHz | - |
| 15348918 | 228,6 mm | 527-PP-9-5 | 400 MHz | Paket med 5 |
| 15388968 | 203,2 mm | 528-PP-8-5 | 500 MHz | - |
| 15398968 | 228,6 mm | 528-PP-9-5 | 500 MHz | Paket med 5 |
| 15339008 | 178 mm | 535-PP-7-5 | 600 MHz | - |
| 15349008 | 203,2 mm | 535-PP-8-5 | 600 MHz | - |
| 15359008 | 228,6 mm | 535-PP-9-5 | 600 MHz | Paket med 5 |
| 15379028 | 178 mm | 541-PP-7-5 | 800 MHz | - |
| 15389028 | 203,2 mm | 541-PP-8-5 | 800 MHz | Paket med 5 |
| 15358738 | 178 mm | 542-PP-7-5 | 1000 MHz | Paket med 5 |
| 15368738 | 203,2 mm | 542-PP-8-5 | 1000 MHz | Paket med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Artikelnummer.
15378968
Lieferant
Bel-Art™
Lieferanten-Nr.
665000575
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Zum Warenkorb hinzufügen
1352.29 SEK valid until 2026-03-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Beschreibung
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
- Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
- Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
- Klassad som hydrolytisk klass 1
- Tillverkad av borosilikatglas som uppfyller kravet för Typ 1 Klass A glas från ASTM E438
- 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Spezifikation
Spezifikation
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 25 μm |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Borosilikatglas; uppfyller req. av Typ 1 Klass A glas från ASTM E438 |
| Produkttyp | NMR Tube |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,±9635 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,±2065 0,0065 mm |
| Fältstyrka | 500 MHz |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.38 mm |
| Modell | 528-PP-7-5 |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?