Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga precisions-NMR-rör
Produktkod. 15388968
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
507-PP-7-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
Fältstyrka:
100 MHz
1000 MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Modell Fältstyrka Förpackningsstorlek
15388968 203,2 mm 528-PP-8-5 500 MHz -
15358768 178 mm 505-PS-7-5 100 MHz -
15378768 203,2 mm 505-PS-8-5 100 MHz Paket med 5
15388768 228,6 mm 505-PS-9-5 100 MHz Paket med 5
15308798 178 mm 506-PP-7-5 200 MHz -
15318798 203,2 mm 506-PP-8-5 200 MHz Paket med 5
15308818 178 mm 507-PP-7-5 300 MHz -
15328818 228,6 mm 507-PP-9-5 300 MHz -
31877406 178 mm 526-PP-7-5 350 MHz -
15328878 203,2 mm 526-PP-8-5 350 MHz Paket med 5
15318918 178 mm 527-PP-7-5 400 MHz -
15338918 203,2 mm 527-PP-8-5 400 MHz -
15348918 228,6 mm 527-PP-9-5 400 MHz Paket med 5
15378968 178 mm 528-PP-7-5 500 MHz -
15398968 228,6 mm 528-PP-9-5 500 MHz Paket med 5
15339008 178 mm 535-PP-7-5 600 MHz -
15349008 203,2 mm 535-PP-8-5 600 MHz -
15359008 228,6 mm 535-PP-9-5 600 MHz Paket med 5
15379028 178 mm 541-PP-7-5 800 MHz -
15389028 203,2 mm 541-PP-8-5 800 MHz Paket med 5
15358738 178 mm 542-PP-7-5 1000 MHz Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15388968 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 665000585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 SEK
    1235.31 SEK / Paket med 5
    Save 89.69 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Tillverkad i en toppmodern ISO anläggning 9001:2008 USA med en unik precisionskrympning och slipningsprocess för att forma den inre ytan med maximal fyllningsfaktor.
  • Den inre ytan är motståndskraftig mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
  • Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
  • Klassad som hydrolytisk klass 1
  • Tillverkat av borosilikatglas som uppfyller kraven för Typ 1 klass A-glas från ASTM E438
  • 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och optiska ytdefektkontroller
Specifikationer
Camber (metrisk) 13μ m
Koncentricitet (metrisk) 25 μm
Längd (metrisk) 203,2 mm
Material Glas (Typ 1, Klass A)
Produkttyp NMR-rör
Diameter (metrisk) Yttre 4,±9635 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 4,±2065 0,0065 mm
Fältstyrka 500 MHz
Längd (engelska) 8 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.38 mm
Modell 528-PP-8-5