Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga precisions-NMR-rör
Produktkod. 31877406 Handla allt SP Scienceware Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Modell | Fältstyrka | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 31877406 | 178 mm | 526-PP-7-5 | 350 MHz | - |
| 15358768 | 178 mm | 505-PS-7-5 | 100 MHz | - |
| 15378768 | 203,2 mm | 505-PS-8-5 | 100 MHz | Paket med 5 |
| 15388768 | 228,6 mm | 505-PS-9-5 | 100 MHz | Paket med 5 |
| 15308798 | 178 mm | 506-PP-7-5 | 200 MHz | - |
| 15318798 | 203,2 mm | 506-PP-8-5 | 200 MHz | Paket med 5 |
| 15348798 | 228,6 mm | 506-PP-9-5 | 200 MHz | Paket med 5 |
| 15308818 | 178 mm | 507-PP-7-5 | 300 MHz | - |
| 15318818 | 203,2 mm | 507-PP-8-5 | 300 MHz | Paket med 5 |
| 15328818 | 228,6 mm | 507-PP-9-5 | 300 MHz | - |
| 15308878 | 178 mm | 526-PP-7-5 | 350 MHz | Paket med 5 |
| 15328878 | 203,2 mm | 526-PP-8-5 | 350 MHz | Paket med 5 |
| 15338878 | 228,6 mm | 526-PP-9-5 | 350 MHz | Paket med 5 |
| 15318918 | 178 mm | 527-PP-7-5 | 400 MHz | - |
| 15338918 | 203,2 mm | 527-PP-8-5 | 400 MHz | - |
| 15348918 | 228,6 mm | 527-PP-9-5 | 400 MHz | Paket med 5 |
| 15378968 | 178 mm | 528-PP-7-5 | 500 MHz | - |
| 15388968 | 203,2 mm | 528-PP-8-5 | 500 MHz | - |
| 15398968 | 228,6 mm | 528-PP-9-5 | 500 MHz | Paket med 5 |
| 15339008 | 178 mm | 535-PP-7-5 | 600 MHz | - |
| 15349008 | 203,2 mm | 535-PP-8-5 | 600 MHz | - |
| 15359008 | 228,6 mm | 535-PP-9-5 | 600 MHz | Paket med 5 |
| 15379028 | 178 mm | 541-PP-7-5 | 800 MHz | - |
| 15389028 | 203,2 mm | 541-PP-8-5 | 800 MHz | Paket med 5 |
| 15358738 | 178 mm | 542-PP-7-5 | 1000 MHz | Paket med 5 |
| 15368738 | 203,2 mm | 542-PP-8-5 | 1000 MHz | Paket med 5 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
- Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
- Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
- Rated as hydrolytic class 1
- Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438
- 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 13 μm |
| Koncentricitet (metrisk) | 51 μm |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttyp | NMR Tube |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.9635±0.0065 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.2065±0.0065 mm |
| Fältstyrka | 350 MHz |
| Längd (engelska) | 7 in. |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.38 mm |
| Modell | 526-PP-7-5 |
| Visa mer Visa mindre |