Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga kvarts NMR-rör
Produktkod. 15309028 Handla allt SP Scienceware Produkter
Modell:
507-PP-7QTZ-5
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15309028
Brand: Wilmad-LabGlass™ 666070595
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Wilmad Precision NMR kvartsrör har en extremt låg termisk expansionshastighet och hög draghållfasthet som är 14 gånger mer robust under kylning/uppvärmningsprocessen än typ 1 klass A glasrör
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
  • Naturligt förekommande kvarts håller en överföringshastighet på över 85 % (10 mm tjocklek, med hänsyn till reflektionsförlust) över 265 nm, vilket gör kvartsrör att föredra i fotokemistudier
  • Halva dielektriska konstanten för Pyrextrademark (TM) glas bidrar till att förbättra kvalitetsfaktorn
  • Låg bordensitet vid eller under 0,1 ppm garanterar en ren bakgrund i Bor-11 NMR-studier
  • Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
  • För att maximera SNR har Precision NMR Quartz Tubes minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning
  • Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
  • 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Camber (metrisk) 6μ m
Koncentricitet (metrisk) 13μ m
Längd (metrisk) 228.6 mm
Material Quartz
Produkttyp High Precision NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Yttre 4,±936 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 4,±2065 0,0065 mm
Fältstyrka 600MHz
Längd (engelska) 9 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.38 mm
Modell 535-PP-9QTZ-5