Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga kvarts NMR-rör
Produktkod. 15358868
Change view
Modell:
507-PP-7QTZ-5
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
15358868 507-PP-9QTZ-5 -
15328868 507-PP-7QTZ-5 Paket med 5
15338868 507-PP-8QTZ-5 Paket med 5
15338998 528-PP-7QTZ-5 -
15348998 528-PP-8QTZ-5 Paket med 5
15358998 528-PP-9QTZ-5 Paket med 5
15389018 535-PP-7QTZ-5 -
15399018 535-PP-8QTZ-5 Paket med 5
15309028 535-PP-9QTZ-5 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15358868 Leverantör Wilmad-LabGlass™ Leverantörsnummer 663070595
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wilmad Precision NMR kvartsrör har en extremt låg termisk expansionshastighet och hög draghållfasthet som är 14 gånger mer robust under kylning/uppvärmningsprocessen än typ 1 klass A glasrör
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
  • Naturligt förekommande kvarts håller en överföringshastighet på över 85 % (10 mm tjocklek, med hänsyn till reflektionsförlust) över 265 nm, vilket gör kvartsrör att föredra i fotokemistudier
  • Halva dielektriska konstanten för Pyrextrademark (TM) glas bidrar till att förbättra kvalitetsfaktorn
  • Låg bordensitet vid eller under 0,1 ppm garanterar en ren bakgrund i Bor-11 NMR-studier
  • Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
  • För att maximera SNR har Precision NMR Quartz Tubes minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning
  • Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
  • 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Camber (metrisk) 25μ m
Koncentricitet (metrisk) 51μ m
Längd (metrisk) 228.6 mm
Material Quartz
Produkttyp High Precision NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Yttre 4,±936 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 4,±2065 0,0065 mm
Fältstyrka 300MHz
Längd (engelska) 9 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.38 mm
Modell 507-PP-9QTZ-5