Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga kvarts NMR-rör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Modell:
507-PP-7QTZ-5
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
- Naturligt förekommande kvarts håller en överföringshastighet på över 85 % (10 mm tjocklek, med hänsyn till reflektionsförlust) över 265 nm, vilket gör kvartsrör att föredra i fotokemistudier
- Halva dielektriska konstanten för Pyrextrademark (TM) glas bidrar till att förbättra kvalitetsfaktorn
- Låg bordensitet vid eller under 0,1 ppm garanterar en ren bakgrund i Bor-11 NMR-studier
- Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
- För att maximera SNR har Precision NMR Quartz Tubes minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning
- Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
- 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 25 μm |
| Längd (metrisk) | 228.6 mm |
| Material | Quartz |
| Produkttyp | High Precision NMR Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,±936 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,±2065 0,0065 mm |
| Fältstyrka | 500MHz |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.38 mm |
| Visa mer |