Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga kvarts NMR-rör
Produktkod. 15389018
Change view
Modell:
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15389018 535-PP-7QTZ-5 -
15338868 507-PP-8QTZ-5 Paket med 5
15358868 507-PP-9QTZ-5 -
15338998 528-PP-7QTZ-5 -
15348998 528-PP-8QTZ-5 Paket med 5
15358998 528-PP-9QTZ-5 Paket med 5
15399018 535-PP-8QTZ-5 Paket med 5
15309028 535-PP-9QTZ-5 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15389018 Leverantör Wilmad-LabGlass™ Leverantörsnummer 666070575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4360.00 SEK
    4078.99 SEK / Paket med 5
    Save 281.01 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 20-10-2026
Wilmad Precision NMR kvartsrör har en extremt låg termisk expansionshastighet och hög draghållfasthet som är 14 gånger mer robust under kylning/uppvärmningsprocessen än typ 1 klass A glasrör
Tillverkad i en toppmodern ISO anläggning 9001:2008 USA med en unik precisionskrympning och slipningsprocess för att forma den inre ytan med maximal fyllningsfaktor.
  • Naturligt förekommande kvarts har en transmissionshastighet på över 85 % (10 mm tjocklek, med hänsyn till reflektionsförlust) över 265 nm, vilket gör kvartsrör att föredra i fotokemiska studier
  • Hälften av dielektriska konstanten i Pyrextrademark (TM)-glas hjälper till att förbättra kvalitetsfaktorn
  • Låg borondensitet vid eller under 0,1 ppm garanterar en ren bakgrund i Boron-11 NMR-studier
  • Snäv ID- och överdostolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad insatser
  • För att maximera SNR har Precision NMR kvartsrör minimala paramagnetiska föroreningar som påverkar shimming
  • Den inre ytan är motståndskraftig mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
  • 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och optiska ytdefektkontroller
Specifikationer
Camber (metrisk) 6μ m
Koncentricitet (metrisk) 13μ m
Längd (metrisk) 178 mm
Material Quartz
Produkttyp Högprecisions-NMR-provrör
Diameter (metrisk) Yttre 4,±936 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 4,±2065 0,0065 mm
Fältstyrka 600MHz
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.38 mm
Modell 535-PP-7QTZ-5