Läs mer
Bel-Art™ ProCulture™ Micro-Tube Homogenizer: Pistles och tuber
Produktkod. p-4950196
Change view
Förpackningstyp:
Bulkpack
Individuell flock
Individuellt paket
Samplingsvolym (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Produkttyp:
Stötare
mortelstöt
mortelstöt och rör
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp Samplingsvolym (metrisk) Produkttyp
17739824 Individuellt paket 0,5 ml mortelstöt och rör
15411864 Individuellt paket 1,5 ml mortelstöt och rör
17759824 Bulkpack 1,5 ml mortelstöt och rör
17729824 Individuell flock 0,5 ml Stötare
17573016 Individuellt paket 1,5 ml mortelstöt
17749824 Bulkpack 0,5 ml mortelstöt
15795513 Bulkpack 1,5 ml mortelstöt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17739824 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F650000005
Kemikalie- och värmebeständig, fri från färgämnen
Matchade mortelstötsspetsar och mikrorör kan användas antingen med homogenisator eller med handbearbetning.
  • Snäva toleranser, noggrann homogenisering och slipning av material
  • Kemikalie- och värmebeständig, fri från färgämnen för att eliminera potentiell läckage av tungmetaller till prover
  • Tillverkad och förpackad i klass 10 000 renrum
  • Certifierad DNase, RNase och Pyrogenfri
  • Tillverkad av animaliskt och falat/falatesterfri polypropen
  • Finns i individuella eller bulkförpackningar
Pistlar
  • Unikt räfflat skaft ger exakt fingerkontroll av homogenisering för skjuvkänsliga prover
  • Passar de flesta motoriserade blandaradaptrar
Rör
  • Rörbotten 25 % tjockare bottnar än industristandard
  • Frostade sido- och lockytor för märkning, positiv försegling med snäpplock och hålbar topp
Specifikationer
Produkttyp mortelstöt och rör
Spänning 0/1 V
Samplingsvolym (metrisk) 0,5 ml
Material Polypropen
Dnase Free Ja
För användning med (utrustning) Micro-Tube homogeniseringssystem
Förpackningsmängd 100/Pk.
Förpackningstyp Individuellt paket
RNase fri Ja