Läs mer
Belamcandol B (contains up to 20% trans isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Belamcandol B |
| CAS | 137786-94-8 |
| Molekylformel | C22H36O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-5-(10Z)-10-pentadecen-1-yl-phenol, (Z)-3-Methoxy-5-(10-pentadecenyl)phenol, 3-Methoxy-5-(10Z)-10-pentadecenylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-17-21(23)19-22(18-20)24-2/h6-7,17-19,23H,3-5,8-16H2,1-2H3/b7-6- |
| LEDER | CCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cc(O)cc(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-5-[(Z)-pentadec-10-enyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.52 |
| Formel vikt | 332.2715 |