Läs mer
Belinostatsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Belinostat Acid |
| CAS | 866323-87-7 |
| Molekylformel | C15H13NO4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2E)-3-[3-[(Phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-(N-Phenylsulfamoyl)phenyl)acrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO4S/c17-15(18)10-9-12-5-4-8-14(11-12)21(19,20)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,16H,(H,17,18)/b10-9+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (E)-3-[3-(fenylsulfamoyl)fenyl]prop-2-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.33 |