missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Belinostat Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Belinostat Amide |
| CAS | 1485081-57-9 |
| Molekylformel | C15H14N2O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2E)-3-[3-[(Phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O3S/c16-15(18)10-9-12-5-4-8-14(11-12)21(19,20)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17H,(H2,16,18)/b10-9+ |
| LEDER | NC(=O)\C=C\c1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (E)-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.35 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?